Merck
V-066
Supelco
Retinol-13C3 solution
10 μg/mL (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT), certified reference material, ampule of 1 mL
Größe auswählen
1 ML
309,00 €
309,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
309,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C17H30O
Molekulargewicht:
3723.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
309,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
10 μg/mL (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT)
Format
single component solution
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChIKey
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Rechtliche Hinweise
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)