Merck
S-082
Supelco
AB-PINACA
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N[C@H](C(N)=O)C(C)C)C1=NN(CCCCC)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C18H26N4O2/c1-4-5-8-11-22-14-10-7-6-9-13(14)16(21-22)18(24)20-15(12(2)3)17(19)23/h6-7,9-10,12,15H,4-5,8,11H2,1-3H3,(H2,19,23)(H,20,24)/t15-/m0/s1
InChIKey
GIMHPAQOAAZSHS-HNNXBMFYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A potent CB1 and CB2 receptor agonist, AB-PINACA is a member of the aminoalkylindazole class of synthetic cannabinoids. According to the NFLIS 2014 midyear report, AB-PINACA accounted for 11% of all synthetic cannabinoid drug reports in the United States during the first half of 2014. This certified reference solution is suited for use in synthetic cannabinoid testing methods by LC/MS or GC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)