Wichtige Dokumente
H-106
18-Hydroxycorticosterone solution
100 μg/mL in acetonitrile: water (9:1), certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in acetonitrile: water (9:1)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@H]2[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)CO)(C1)CO)CCC3=CC(=O)CC[C@@]32C
InChI
1S/C21H30O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,14-17,19,22-23,25H,2-7,9-11H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
InChIKey
HFSXHZZDNDGLQN-ZVIOFETBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)