Merck
A-177
Supelco
4-ANPP-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Größe auswählen
0.5 ML
219,00 €
219,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.5 ML
219,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C1313C6H24N2
Molekulargewicht:
286.36
UNSPSC-Code:
41116107
219,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 0.5 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of 4-ANPP levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, prescription monitoring, or urine drug testing applications. 4-ANPP, also known as despropionyl fentanyl, is an intermediate in the synthesis of fentanyl and related opioids and is often found as an impurity in fentanyl preparations.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)