Wichtige Dokumente
LM2511
Avanti
Glucosyl (β) C12 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2511, ethanol solution
Synonym(e):
N-(dodecanoyl)-1-β-glucosyl-sphing-4-ene
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
ethanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM2511-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2511
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33+,34?,35?,36+/m0/s1
InChIKey
IYCYEZLMOLRFAN-QGJHTTTBSA-N
Anwendung
- to determine if the isopropanol is a choice procedure for large-scale lipid profiling using UHPLC-MS[1]
- to assess the effects of diabetes and the treatment with dihydroprogesterone (DHP) in rat cerebral cortex[2]
- in the lipidomic analysis of extracellular vesicles (EVs) released by human fibroblasts undergoing Oncogene-Induced Senescence (OIS)[3]
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)