Wichtige Dokumente
880680P
Avanti
C16 PEG750 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880680P, powder
Synonym(e):
N-palmitoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)750]}
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (880680P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 880680P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCC(OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O)OOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC.C=C
InChIKey
PZQTVIDFPGJTMH-TWVCMLEGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)