Merck
880144P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N,N-ditetradecylamine-N-succinyl[methyl(polysarcosine)45]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C168H291N47O47
Molekulargewicht:
3721.39
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x25 mg (880144P-25MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lipid-Typ
polymerizable lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)CCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880144P-25MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)