Wichtige Dokumente
878122P
Avanti
C16-20:3 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878122P, powder
Synonym(e):
1-O-hexadecyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (878122P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 878122P
Lipid-Typ
phosphoglycerides
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H84NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24-25,43H,6-13,15,17-19,21,23,26-42H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,25-24-/t43-/m1/s1
InChIKey
VYKSGWCIVDQIQR-MEAIPJDCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)