Merck
852479L
Avanti
C18(Plasm) LPC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl(d9)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, Plasmalogen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H45D9NO6P
Molekulargewicht:
516.74
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Assay
>99% (TLC)
Form
(DCM:Methanol (1:1) solution)
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (852479L-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Lipidomics
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)