Merck
870873P
Avanti
Adipoyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Adipoylcarnitine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H23NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.32
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 x 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
InChIKey
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870873P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)