Merck
870622P
Avanti
18:0-azo PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Stearoyl-2-[(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-sn-glycero-3-phosphocholin
Größe auswählen
5 MG
661,00 €
25 MG
2.500,00 €
661,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
661,00 €
25 MG
2.500,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H76N3O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
830.08
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
661,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
1 ea of 25 mg (870622P-25mg)
1 ea of 5 mg (870622P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C46H76N3O8P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-26-45(50)54-38-44(39-56-58(52,53)55-37-36-49(3,4)5)57-46(51)27-23-25-41-30-34-43(35-31-41)48-47-42-32-28-40(29-33-42)24-9-7-2/h28-35,44H,6-27,36-39H2,1-5H3/b48-47+/t44-/m1/s1
InChIKey
GSDWUNYUZXXUAG-MKVJPAFLSA-N
Verpackung
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (870622P-5MG und 870622P-25MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)