Merck
870510C
Avanti
16:0 CDP DG
Avanti Research - A Croda Brand 870510C
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-(cytidine diphosphate) (ammonium salt)
Größe auswählen
10 MG
386,00 €
386,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
386,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H87N5O15P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
988.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
386,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (870510C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (870510C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 870510C
Konzentration
10 mg/mL (870510C-10mg)
5 mg/mL (870510C-5mg)
Lipid-Typ
phosphoglycerides
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP(OP(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1)([O-])=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C44H81N3O15P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-39(48)57-33-36(60-40(49)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)34-58-63(53,54)62-64(55,56)59-35-37-41(50)42(51)43(61-37)47-32-31-38(45)46-44(47)52;;/h31-32,36-37,41-43,50-51H,3-30,33-35H2,1-2H3,(H,53,54)(H,55,56)(H2,45,46,52);2*1H3/t36-,37-,41+,42?,43-;;/m1../s1
InChIKey
IAUUMXARBJMHDT-LWJUINKDSA-N
Anwendung
Cytidine diphosphate-diacylglycerol (CDP-DG) is suitable for liposome preparation.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Cytidine diphosphate-diacylglycerol (CDP-DG) acts as a precursor for synthesis of phosphatidylglycerol (PG) and phosphatidylinositol (PI) in alveolar type II cells.[2]
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870510C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870510C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Changes in phospholipids in bronchoalveolar lavage fluid of patients with interstitial lung diseases
Honda Y, et al.
Lung, 166(1), 293-301 (1988)
A steric gating mechanism dictates the substrate specificity of a Rab-GEF
Thomas L, et al.
Developmental Cell, 48(1), 100-114 (2019)
Julia Alvarez-Malmagro et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 132, 107416-107416 (2020-01-26)
A hybrid bilayer lipid membrane (hBLM), constructed with a 1-hexadecanethiol self-assembled interior leaflet and a 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-cytidine nucleolipid exterior leaflet, was deposited at the surface of a gold (111) electrode. This system was used to investigate the molecular recognition reaction between
Ru-Yin Huang et al.
Current microbiology, 77(5), 710-715 (2020-01-04)
Phosphatidylserine synthase (Pss) is involved in the metabolic pathway in phospholipid synthesis in different organisms. In this study, Pss expression in Vibrio parahaemolyticus was verified through liquid chromatography tandem-mass spectrometry. To analyze the characteristics of Pss, the recombinant Pss was