Wichtige Dokumente
870412P
Avanti
16:0 DG Galloyl
Avanti Research™ - A Croda Brand 870412P, powder
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-galloyl
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (870412P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870412P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COC(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H72O9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-39(45)49-33-36(34-50-42(48)35-31-37(43)41(47)38(44)32-35)51-40(46)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31-32,36,43-44,47H,3-30,33-34H2,1-2H3/t36-/m1/s1
InChIKey
VUMJZTCVWBBKRP-PSXMRANNSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)