Merck
860953P
Avanti
Lyso GA2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Galabiosylsphingosine
Größe auswählen
500 μG
584,00 €
584,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μG
584,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H57NO12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
623.77
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
584,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 500 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860953P-500UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)