Merck
860847P
Avanti
CER5-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860847P, powder
Synonym(e):
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine
Größe auswählen
1 MG
422,00 €
422,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
422,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H58D9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
562.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.25
422,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860847P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860847P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChIKey
YWZGQPJRQXHVQX-WYSRPCJQSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860847P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)