Merck
860734P
Avanti
4E,14Z-Sphingadiene-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
(2S,3R,4E,14Z)-2-aminooctadec-4,14-diene-1,3-diol-d7
Größe auswählen
1 MG
352,00 €
352,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
352,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H28D7NO2
Molekulargewicht:
304.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
352,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg (860734P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES String
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCC/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChIKey
KWDXKYNWAKMLKK-NLLUMRAQSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860734P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)