Merck
860726P
Avanti
C28:0 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N-octacosanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H91NO3
Molekulargewicht:
706.22
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 x 5 mg (860726P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C46H91NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32-34-36-38-40-42-46(50)47-44(43-48)45(49)41-39-37-35-33-31-29-16-14-12-10-8-6-4-2/h39,41,44-45,48-49H,3-38,40,42-43H2,1-2H3,(H,47,50)/b41-39+/t44-,45+/m0/s1
InChIKey
NEUDBTFZYJPJMG-QRQQRGDGSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860726P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)