Merck
791640C
Avanti
15:0-18:1-d7-PG
Avanti Research - A Croda Brand 791640C
Synonym(e):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1′-glycerol)] (sodium salt)
Größe auswählen
1 MG
251,00 €
251,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
251,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H67D7NaO10 P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
764.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41141825
NACRES:
NA.25
251,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (791640C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 791640C
Konzentration
1 mg/mL (791640C-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
15:0-18:1-d7-PG (1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1′-glycerol)] is a deuterated phospholipid. The lipid comprises phosphatidylglycerol attached to pentadecanoic acid and oleic acid. Oleic acid harbors the deuterium ions. Phosphatidylglycerol is anionic phospholipid and is associated with thylakoids, microsomal and mitochondrial membrane.[1]
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
Anwendung
15:0-18:1-d7-PG (1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1′-glycerol)] (sodium salt),) has been used:
  • as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples [2]
  • as an internal standard to spike cell lysate and to quantify lipid species using fourier transform mass spectrometry (FTMS) analysis[3]
  • as an isotopically labeled lipid internal standard for correction of lipids detected in lipid droplets using shotgun mass spectrometry analysis[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylglycerol (PG) plays a key role in photosynthesis. Cardiolipin is synthesized from PG. PG mediates many mitochondrial functions.[5]
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (791640C-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Shin-Ya Morita et al.
Scientific reports, 5, 11737-11737 (2015-07-01)
Phosphatidylglycerol (PG) and cardiolipin (CL) are synthesized in mitochondria and regulate numerous biological functions. In this study, a novel fluorometric method was developed for measuring PG and CL using combinations of specific enzymes and Amplex Red. This assay quantified the
Ya Xie et al.
Food chemistry, 319, 126547-126547 (2020-03-18)
In this research, a novel ultrasound-assisted extraction (USAE) method using a one-phase solvent (isopropanol, IPA) combined with liquid chromatography-electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-ESI-QToF-MS) was developed for exhaustive profiling of egg yolk lipids, which are considered to be essential
Tong Liu et al.
Expert review of proteomics, 17(3), 233-242 (2020-04-21)
Background: Colorectal cancer (CRC) represents a third leading cause of cancer-related death worldwide. The reliable diagnostic biomarkers for detecting CRC at early stage is critical for decreasing the mortality.Method: A conjunctive lipidomic approach was employed to investigate the differences in
Chuchu Wang et al.
Nature communications, 11(1), 1531-1531 (2020-03-27)
Vesicle associated membrane protein 2 (VAMP2/synaptobrevin2), a core SNARE protein residing on synaptic vesicles (SVs), forms helix bundles with syntaxin-1 and SNAP25 for the SNARE assembly. Prior to the SNARE assembly, the structure of VAMP2 is unclear. Here, by using
Miki Hagio et al.
Plant & cell physiology, 43(12), 1456-1464 (2003-01-07)
Phosphatidylglycerol is a ubiquitous phospholipid in the biological membranes of many organisms. In plants, phosphatidylglycerol is mainly present in thylakoid membranes and has been suggested to play specific roles in photosynthesis. Here, we have isolated two T-DNA tagged lines of