Wichtige Dokumente
860633P
Avanti
C6 Dihydroceramide (d18:0/6:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860633P, powder
Synonym(e):
N-hexanoyl-D-erythro-sphinganine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860633P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860633P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H49NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h22-23,26-27H,3-21H2,1-2H3,(H,25,28)/t22-,23+/m0/s1
InChIKey
VUMHYWBWYSPQMM-XZOQPEGZSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)