Merck
860500C
Avanti
C16 Cyanine 5 SM
chloroform solution, Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N-palmitoyl sphingomyelin-N-(Cyanine 5)
Größe auswählen
250 μG
268,00 €
268,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 μG
268,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C72H119ClN5O7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1233.17
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
268,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
package of 1 × 250 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860500C-250UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)