Merck
860475P
Avanti
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3
Avanti Research - A Croda Brand 860475P, powder
Synonym(e):
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 (2S,3S)
Größe auswählen
500 μG
164,00 €
164,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μG
164,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36D3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
164,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 500 μg (860475P-500ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860475P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@](O)([H])[C@](N)([H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H39NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17(2)19/h17-18,20H,3-16,19H2,1-2H3/t17-,18-/m0/s1/i2D3
InChIKey
YRYJJIXWWQLGGV-YTOCALDUSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 is a deuteriated sphinganine.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860475P-500ug)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)