Merck
810301C
Avanti
TopFluor sphingosine
chloroform solution, Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
(E)-(2S,3R)-2-Amino-13-( dipyrrometheneboron difluoride)-tridec-4-ene-1,3-diol
Größe auswählen
250 μG
364,00 €
364,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 μG
364,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H40BF2N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
364,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 1 × 250 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL in chloroform
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810301C-250UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)