Merck
860068P
Avanti
24:1 CPE (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand (860068P), powder
Synonym(e):
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
Größe auswählen
1 MG
496,00 €
496,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
496,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H87N2O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
771.15
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
496,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860068P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand (860068P)
Lipid-Typ
sphingolipids
deuterated lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5mL glass amber screw cap vial (860068P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)