Merck
857138C
Avanti
18:2 Lyso PA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphat (Natriumsalz); PA(18:2(9Z,12Z)/0:0)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H38NaO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.49
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Beschreibung
1-linoleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Assay
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (857138C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (857138C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (857138C-10mg)
10 mg/mL (857138C-25mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Lysophosphatsäure (LPA) ist ein Lysophospholipid, das aus Glycerin3-Phosphat (G3P), Fettsäuren und Phosphaten besteht.
Biochem./physiol. Wirkung
18:2 Lysophosphatsäure (LPA) ist ein aktiver Wirkstoff von Gintonin, einem bioaktiven Ginseng-Liganden. LPA wird durch die Aktivität des Enzyms Glycerin-3-Phosphat-Acyltransferase (GPAT) in Pflanzen synthetisiert. LPA ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Phosphorsäure und anderen Phospholipiden. Bei autistischen Kindern werden Anomalien hinsichtlich des LPA-Stoffwechsels beobachtet.
Verpackung
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (857138C – 10 mg)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (857138C – 25 mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Potential serum biomarkers from a metabolomics study of autism
Wang H, et al.
Journal of Psychiatry & Neuroscience, 41(1), 27-27 (2016)
Bioactive lipids in gintonin-enriched fraction from ginseng
Cho HJ, et al.
Journal of ginseng research (2017)
Ross Dobie et al.
Cell reports, 29(7), 1832-1847 (2019-11-14)
Iterative liver injury results in progressive fibrosis disrupting hepatic architecture, regeneration potential, and liver function. Hepatic stellate cells (HSCs) are a major source of pathological matrix during fibrosis and are thought to be a functionally homogeneous population. Here, we use