857466W
Avanti
AEA-d11
Avanti Research™ - A Croda Brand 857466W, methanol solution
Synonym(e):
C20:4 anandamide-d11
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (857466W-500ug)
pkg of 2 × 1 mL (857466W-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 857466W
Konzentration
0.5 mg/mL (857466W-1mg)
0.5 mg/mL (857466W-500ug)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])NCCO
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup