Merck
900170
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Größe auswählen
1 MG
427,00 €
5 MG
1.080,00 €
427,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
427,00 €
5 MG
1.080,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21D8H20O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
427,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC([C@@]1(O)CC[C@@]([C@]1(C)C2([2H])[2H])([H])[C@]3([H])CC([2H])([2H])C4=C([2H])C(C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([2H])C2=O)=O)=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i3D2,5D2,9D,10D2,18D
InChIKey
MFYSYFVPBJMHGN-BMUVRMCQSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8 (Cortisone-d8) is deuterium-labeled Cortisone. Cortisone is an oxidized metabolite of cortisol (glucocorticoid).
Anwendung
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8 is used as an isotope.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)