Wichtige Dokumente
850539P
Avanti
Facade™-EPC
3α-hydroxy-7α,12α-di-(((2-(trimethylamino)ethyl)phosphoryl)ethyloxy)-cholane, powder
Synonym(e):
FA-7
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Mol-Gew.
796.95 g/mol
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (850539P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850539P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2OCCOP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)([H])C[C@H](OCCOP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@@H]4[C@H](C)CCC
InChI
1S/C38H74N2O11P2/c1-11-12-28(2)31-13-14-32-36-33(27-35(38(31,32)4)47-22-24-51-53(44,45)49-20-18-40(8,9)10)37(3)16-15-30(41)25-29(37)26-34(36)46-21-23-50-52(42,43)48-19-17-39(5,6)7/h28-36,41H,11-27H2,1-10H3/t28-,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35+,36+,37+,38-/m1/s
InChIKey
RTNFJBQUBTXGHR-HECRFRQFSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)