Merck
E1769
Sigma-Aldrich
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimid -hydrochlorid
BioXtra
Synonym(e):
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimid -hydrochlorid, EDAC, EDC, WSC -hydrochlorid
Größe auswählen
1 G
80,50 €
5 G
282,00 €
10 G
491,00 €
25 G
975,00 €
80,50 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
80,50 €
5 G
282,00 €
10 G
491,00 €
25 G
975,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17N3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.70
Beilstein:
5764110
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
80,50 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimid -hydrochlorid, BioXtra
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.5 M, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChIKey
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimidhydrochlorid wird verwendet:
  • für die Postfixierung und Vernetzung von kleinen Ribonukleinsäure (RNA)-Spezies aus formalinfixierten und in Paraffin eingebetteten (FFPE) Geweben, für die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) und Immunfluoreszenz (IF)-Signalgebung[1]
  • zur Vernetzung von Nanofasermatrizen mit Mauslungenextrakt[2]
  • für die Aktivierung von substratspezifischen XNA-Oligonukleotiden[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Wasserlösliches Kondensationsreagens. EDAC wird üblicherweise als Carboxylgruppen-aktivierendes Mittel für Amidbindungen mit primären Aminen verwendet. Darüber hinaus reagiert es mit Phosphatgruppen. EDAC wird beispielsweise für die Peptidsynthese; für die Vernetzung von Proteinen und Nukleinsäuren und zur Herstellung von Immunkonjugaten verwendet. Üblicherweise wird EDAC bei pH-Werten zwischen 4,0 und 6,0 ohne Puffer eingesetzt. Insbesondere Amin- und Carboxylat-Puffer sollten vermieden werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Stomach,large intestine,lymph node
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Directed evolution of artificial enzymes (XNAzymes) from diverse repertoires of synthetic genetic polymers
Taylor AI and Holliger P
Nature Protocols, 10(10), 1625-1625 (2015)
Henry H Lee et al.
Nature communications, 10(1), 2383-2383 (2019-06-05)
DNA is an emerging medium for digital data and its adoption can be accelerated by synthesis processes specialized for storage applications. Here, we describe a de novo enzymatic synthesis strategy designed for data storage which harnesses the template-independent polymerase terminal
Organ-derived coatings on electrospun nanofibers as ex vivo microenvironments
Fischer SN, et al.
Biomaterials, 32(2), 538-546 (2011)
Amrita D Chaudhuri et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 7, 160-160 (2013-09-26)
Identification of the cell type of origin for normal or aberrant gene expression is critical for many studies, and poses a significant problem for some regulatory RNAs such as microRNAs. MicroRNAs are small non-coding RNAs that regulate cellular function by
Seyed Shahaboddin Mousavi Motlagh et al.
Pharmacology research & perspectives, 9(4), e00826-e00826 (2021-07-17)
The most crucial role of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) in the body is to increase the strength of immune system. In recent years, research on the use of nanoparticles in pharmaceuticals has been considered, most of which have been for
Artikel
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?