Merck
850152P
Avanti
18:1 PI(5)P
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-5′-phosphate) (ammonium salt), powder
Synonym(e):
PIP[5′](18:1/18:1)
Größe auswählen
100 μG
121,00 €
500 μG
492,00 €
121,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
121,00 €
500 μG
492,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H90N2O16P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
977.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
121,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850152P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850152P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 850152P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
18:1 PI(11)P (1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-5′-phosphat)) ist ein Ammoniumsalz modifizierter Lipide. Ungefähr 0,5 % der gesamten Menge an Phosphoinositiden (PI) in Säugerzellen bestehen aus PI5P.[1]
Inositolphospholipid-Spezies sind membrangebundene Signalmoleküle, die an fast allen Aspekten der Zellphysiologie beteiligt sind, einschließlich Zellwachstum, -metabolismus, -proliferation und -überleben.
Anwendung
18:1 PI(11)P (1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-5′-phosphat) (Ammoniumsalz)) wird in Protein−Lipid-Overlay-Assays verwendet.[2] Es kann auch in der Zubereitung von Liposomen[3] und der Zubereitung von Liposomen für Pulldown-Experimente verwendet werden.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylinositol-5-phosphat (PI5P) dient bekanntlich der Kontrolle der Chromatinorganisation und Genexpression. Es kann auch als Koordinator des Aktinzytoskeletts, des Membrantransports und der Signalgebung fungieren.[5] Es ist an der Autophagie beteiligt.[1]
Verpackung
2 ml Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850152P-100μg)
2 ml Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850152P-500μg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Divyanshu Mahajan et al.
Nature communications, 10(1), 3218-3218 (2019-07-22)
Proteins are transported among eukaryotic organelles along the cytoskeleton in membrane carriers. The mechanism regarding the motility of carriers and the positioning of organelles is a fundamental question in cell biology that remains incompletely understood. Here, we find that Dopey1
Chao-Yuan Yu et al.
Plant physiology, 183(1), 221-235 (2020-03-25)
Phosphoinositides function as lipid signals in plant development and stress tolerance by binding with partner proteins. We previously reported that Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) phosphoinositide-specific phospholipase C2 functions in the endoplasmic reticulum (ER) stress response. However, the underlying molecular mechanisms of
Frédéric Boal et al.
Journal of cell science, 128(4), 815-827 (2015-01-16)
Phosphoinositides represent a major class of lipids specifically involved in the organization of signaling cascades, maintenance of the identity of organelles and regulation of multiple intracellular trafficking steps. We previously reported that phosphatidylinositol 5-monophosphate (PI5P), produced by the Shigella flexneri
Anbang Dai et al.
Nature communications, 10(1), 3699-3699 (2019-08-20)
WHAMM, a member of the Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASP) family, is an actin nucleation promoting factor (NPF) that also associates with membranes and microtubules. Here we report that WHAMM is required for autophagic lysosome reformation (ALR). WHAMM knockout causes impairment
Junya Hasegawa et al.
Cell structure and function, 42(1), 49-60 (2017-03-18)
In most eukaryotes, phosphoinositides (PIs) have crucial roles in multiple cellular functions. Although the cellular levels of phosphatidylinositol 5-phosphate (PI5P) and phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate (PI(3,5)P2) are extremely low relative to some other PIs, emerging evidence demonstrates that both lipids are crucial