Merck
841148C
Avanti
Soy PG
Avanti Research - A Croda Brand 841148C
Synonym(e):
L-α-phosphatidylglycerol (Soy) (sodium salt)
Größe auswählen
25 MG
537,00 €
200 MG
1.590,00 €
537,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
537,00 €
200 MG
1.590,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
537,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (841148C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (841148C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 841148C
Konzentration
10 mg/mL (841148C-25mg)
25 mg/mL (841148C-200mg)
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,37-38,41-42H,3-10,12,14-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChIKey
JBOGSUDWCXWRFD-YBBFZHODSA-M
Allgemeine Beschreibung
Soy PG is a mixture of phosphatidylglycerol (PG) with a high proportion of polyunsaturated fatty acids.[1]
Anwendung
Soy PG has been used for lipid-protein overlay screen assay.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Soy PG prevents keratinocyte proliferation and is used to treat psoriasis.[1]
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841148C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841148C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Activation of ROP6 GTPase by phosphatidylglycerol in Arabidopsis
Han X, et al.
Frontiers in Plant Science, 9(1), 347-347 (2018)
Soy phosphatidylglycerol reduces inflammation in a contact irritant ear edema mouse model in vivo
Xie D, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 366(1) (2018)