Merck
810612P
Avanti
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
Größe auswählen
5 MG
280,00 €
280,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
280,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.28
280,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (810612P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
ESR probes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC1(N([O])C(C)(C)CO1)CCCC([O-])=O.[NH4+]
InChIKey
QPIJNGFYVBHNSN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-DOXYL Stearic acid (5-DS) is a lipid soluble spin label.[1]
Verpackung
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (810612P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An EPR investigation of surfactant action on bacterial membranes
Glover R E, et al.
FEMS Microbiology Letters, 177(1), 57-62 (1999)