810222P
Avanti
C6-NBD Glucosyl Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810222P, powder
Synonym(e):
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-glucosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810222P-1MG)
pkg of 1 × 250 μg (810222P-250ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810222P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)