Merck
810194C
Avanti
18:1-06:0 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810194C
Synonym(e):
1-oleoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
Größe auswählen
1 MG
503,00 €
503,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
503,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H61N6O13P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
816.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
503,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810194C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 810194C
Konzentration
1 mg/mL (810194C-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
18:1-06:0 NBD PS has been used as a fluorescent analog to observe the lipid transfer from mitochondria to newly autophagosome[1] and to determine the lipid scrambling process.[2]
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810194C-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cryo-EM structures and functional characterization of the murine lipid scramblase TMEM16F
Alvadia C, et al.
eLife, 8 (2019)
Mitochondria Supply Membranes for Autophagosome Biogenesis during Starvation
Hailey DW, et al.
Cell, 141(4), 656-667 (2010)