810189P
Avanti
TopFluor™ PI(3,4,5)P3
Avanti Research™ - A Croda Brand 810189P, powder
Synonym(e):
1-oleoyl-2-{12-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}dodecanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol-3,4,5-trisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810189P-50ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810189P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)