800812P
Avanti
12:0 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-didodecanoyl-sn-glycerol; DG(12:0/12:0/0:0); 110611
Beschreibung
1,2-dilauroyl-sn-glycerol
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (800812P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (800812P-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
neutral glycerides
neutral lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
InChIKey
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)