Merck
870323P
Avanti
C16:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Palmitoyl L-carnitine-d9
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H36D9NO4
Molekulargewicht:
408.66
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (870323P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChIKey
XOMRRQXKHMYMOC-UBNSAEOJSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870323P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)