Merck
700289P
Avanti
Apocholic acid (Delta 14 isomer)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5β-Chol-14-enoic acid-3α,12α-diol
Größe auswählen
1 MG
262,00 €
262,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
262,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.56
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
262,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@]12[C@@H](O)C[C@@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC4)([H])C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChIKey
GOFALKRKFDZKRN-GZBFLXNFSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700289P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)