Merck
700190M
Avanti
Cholesteryl(d7) linoleate
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H69D7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
656.13
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
methylene chloride solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (700190M-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL (700190M-1MG)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](CC[C@]1([C@](CC=C2C[C@H](CC[C@]32C)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)4[H])[H])([C@]1(CC[C@@]43[H])C)[C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Allgemeine Beschreibung
Cholesteryl linoleate (LA-CE) is a major polyunsaturated fatty acid-containing cholesterol ester present in the core of low density lipoprotein (LDL).[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Cholesteryl linoleate (LA-CE) possesses antibacterial property.[2]
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Endogenous cholesterol ester hydroperoxides modulate cholesterol levels and inhibit cholesterol uptake in hepatocytes and macrophages
Guo S et al.
Redox Biology, 21, 101069-101069 (2019)
Lipids including cholesteryl linoleate and cholesteryl arachidonate contribute to the inherent antibacterial activity of human nasal fluid
Do Thai Q, et al.
Journal of Immunology, 181(6), 4177-4187 (2008)