Merck
700098P
Avanti
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
Größe auswählen
1 MG
785,00 €
785,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
785,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
785,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700098P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
7α,24(S)-dihydroxycholest-4-en-3-one is a double substituted oxysterol.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700098P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)