700096P
Avanti
7α,24(S)-dihydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
cholest-5-ene-3β,7α,24(S)-triol
Beschreibung
7α,24(S)-dihydroxycholesterol
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700096P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)