Wichtige Dokumente
700081P
Avanti
7β,25-dihydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
cholest-5-ene-3β,7β,25-triol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700081P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=C[C@H](O)C3C1CCC4(C)C3CCC4C(CCCC(C)(O)C)C
InChIKey
BQMSKLCEWBSPPY-LVQATTALSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)