Wichtige Dokumente
700078P
Avanti
7α,25-dihydroxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
26,26,26,27,27,27-hexadeutero-7α,25-dihydroxycholesterol ; 111117
Beschreibung
7α,25-dihydroxycholesterol-d6
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700078P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(7-6-12-25(2,3)30)20-8-9-21-24-22(11-14-27(20,21)5)26(4)13-10-19(28)15-18(26)16-23(24)29/h16-17,19-24,28-30H,6-15H2,1-5H3/t17-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1/i2D3,3D3
InChIKey
BQMSKLCEWBSPPY-WWCTWMKLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)