Merck
700074P
Avanti
T-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
110893
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H42D6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.73
UNSPSC-Code:
41141804
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
(4,4-dimethyl-d6)cholest-8(9),24-dien-3β-ol
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700074P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChIKey
CHGIKSSZNBCNDW-SWCUYMAQSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
14-demethyl-lanosterol (D6) is a deuterated natural sterol.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700074P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)