640014P
Avanti
Ceramide Synthase (CerS5/CerS6) Assay Kit
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Ceramide Synthase (CerS5/CerS6) Assay Kit, CerS5/S6 Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verwendung
sufficient for ~275 reactions
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
0.3mg 16:0 fatty acyl-CoA
0.1mg NBD Sphinganine
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)