330736W
Avanti
Bile Acid SPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Bile Acid SPLASH™ LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 x 1 ea (330736W-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Save time: pre-mixed internal standards.
- Save money: 1 vial is sufficient for 100 plasma samples.
- Exact concentrations provided for quantitative lipidomic analysis.
- Applicable to multiple MS approaches.
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 330256WCholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 1150nMSDB
- 330278WTaurocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 1000nMSDB
- 330277WGlycocholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 1150nMSDB
- 330257WDeoxycholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 1650nMSDB
- 330272WTaurodeoxycholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 1000nMSDB
- 330271WGlycodeoxycholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 1275nMSDB
- 330259WChenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4), Avanti Research™ - A Croda Brand 1150nMSDB
- 330274WTaurochenodeoxycholic acid-D4 sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 1000nMSDB
- 330273WGlycochenodeoxycholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 3800nMSDB
- 330279WTauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 500nMSDB
- 330276WGlycoursodeoxycholic acid-D4, Avanti Research™ - A Croda Brand 600nMSDB
- 330839W3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDB
- 330258Wlithocholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDB
- 330280WTaurolithocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDB
- 330275WGlycolithocholic acid-D4, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDB
- 330260WUrsodeoxycholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 300nMSDB
- 330840WCholenic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDB
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)