Merck
Z743268
Julabo® tube clamp
size 2, for 10/12 mm i.d CR tubing or 8 mm i.d reinforced tubing
Größe auswählen
2 EA
20,30 €
20,30 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
20,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
20,30 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8970481
Allgemeine Beschreibung
Tube clamps for ensuring secure fixing of tubing from the application to the temperature control instrument.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)