Merck
Z177288
Sigma-Aldrich
Stainless steel clamp
Overall L 8 1/2 in.
Größe auswählen
1 EA
98,50 €
98,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
98,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
98,50 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H18354-0000
Gesamt L
8 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Drei Klauen, 0-2.54cm Öffnungsweite. Mit Federmechanismus in der Schraube. Klauen mit Gummischlauch umkleidet.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)