Merck
Z743261
Julabo® bath tubing
tubing insulation, I.D. × L 35 mm × 1 m , for use with 1 inch I.D. reinforced tubing
Größe auswählen
1 EA
34,00 €
34,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
34,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
34,00 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8930425
ID × L
35 mm × 1 m , for use with 1 inch I.D. reinforced tubing
Allgemeine Beschreibung
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)