Merck
Z743209
Julabo® Bad-Zubehör
hollow polyproplylene balls, diam. 20 mm, for use in Julabo CORIO and Pura water baths, pack of 1000 pieces
Größe auswählen
1 EA
135,00 €
135,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
135,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
135,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Materialien
polypropylene
Verpackung
pack of 1000 pieces
Hersteller/Markenname
Julabo 8970010
Allgemeine Beschreibung
Place the hollow polyproplylene balls in a thermostat bath to form an even covering layer, exclusively for use in waterr. The floating balls reduce: heat loss, evaporation loss (up to 90%), oxygen input, odors, light exposure and are food-safe up to 100°C.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)