CLS6784
Corning® LSE™ Digital Water Bath
capacity 6 L, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, AC/DC input, UK plug
Synonym(e):
equipment replacement accessory
Größe auswählen
914,00 €
Größe auswählen
About This Item
914,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Hersteller/Markenname
Corning 6784
Parameter
5-99 °C temp. range
Kapazität
6 L
Kammer B × T × H
32 cm × 17 cm × 18 cm
Außenmaß B × T × H
38 cm × 29 cm × 23 cm, H: 33 cm with cover
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Compact design
- Stainless steel chamber and cover
- Powerful 500W heater programmed by LED digital controller
- Precise temperature control by hydraulic thermostat
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)